Få mere at vide
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11443990
Skift visning
Mængde:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443990 500 mg 500mg
11416126 0.1 g 0.1g
11406126 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22968.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenyleddikesyre er meget anvendt reagens til bestemmelse af optiske renheder af alkoholer og aminer ved 1H eller 19F NMR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenyleddikesyre er meget anvendt reagens til bestemmelse af optiske renheder af alkoholer og aminer ved 1H eller 19F NMR.
Opløselighed Opløseligt i
methanol (50 mg/1 ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20445-31-2
Molekylær formel C10H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 234.17
MDL nummer MFCD00004184
InChI nøgle JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2723917
SMIL COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 1.344
Kogepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.473
Mængde 500 mg
Beilstein 2215440
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Optisk rotation +72° (c=2 in Methanol)
IUPAC navn (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropansyre
Formel vægt 234.18
Procent renhed 99%