Få mere at vide
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11416126
Skift visning
Mængde:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416126 0.1 g 0.1g
11443990 500 mg 500mg
11406126 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22968.77
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenyleddikesyre er meget anvendt reagens til bestemmelse af optiske renheder af alkoholer og aminer ved 1H eller 19F NMR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenyleddikesyre er meget anvendt reagens til bestemmelse af optiske renheder af alkoholer og aminer ved 1H eller 19F NMR.
Opløselighed Opløseligt i
methanol (50 mg/1 ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20445-31-2
Molekylær formel C10H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 234.17
MDL nummer MFCD00004184
InChI nøgle JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2723917
SMIL COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 1.344
Kogepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.473
Mængde 0.1 g
Beilstein 2215440
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Optisk rotation +72° (c=2 in Methanol)
IUPAC navn (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropansyre
Formel vægt 234.18
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.