Få mere at vide
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 10190212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10190212 250 mg Glasflaske 250mg
10555302 1 g Glasflaske 1g
10444215 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10190212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312222500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20445-31-2
Molekylær formel C10H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 234.17
MDL nummer MFCD00004184
InChI nøgle JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2723917
IUPAC navn (2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropansyre
SMIL COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Navn note 99%(e.e.>99.5%)
Smeltepunkt 46.0°C to 49.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 116.0°C to 118.0°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Mængde 250 mg
Fieser 11,329
Merck Index 15,6365
Specifik rotation + 69.00
Formel vægt 234.17
Procent renhed 99%(e.e.>99.5%)
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof