missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-alpha-[(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)amino]-4-hydroxybenzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)12(18)14-10(11(16)17)8-4-6-9(15)7-5-8/h4-7,10,15H,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 251.1158 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?