Få mere at vide
(R)-ADX-47273, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485518 10 mg
16428237 5 mg
16421697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13058B
MedChemExpress (R)-ADX-47273 is a potent mGluR5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 168 nM for potentiation .
(R)-ADX-47273 is a potent mGluR5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 168 nM for potentiation .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-ADX-47273
CAS 851881-59-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17F2N3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1C[C@H](C2=NC(C3=CC=C(C=C3)F)=NO2)CCC1)C4=CC=C(C=C4)F
Molekylvægt (g/mol) 369.36
Formel vægt 369.36
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation