Få mere at vide
(R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995931 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 11995931 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434112500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
CAS 960128-64-7
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C to 127.0°C
Farve Tan to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C22H22NP
MDL nummer MFCD16621442
Mængde 250 mg
Synonym r-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1-amino-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 1r-8-diphenylphosphino tetralin-1-amine, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ami, r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
InChI nøgle KTWOFTBMHDQUEE-GNLPSFAGNA-N
SMIL N[C@@H]1CCCC2=C1C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (1R)-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 331.40
PubChem CID 71309688
Formel vægt 331.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.