Få mere at vide
(R)-(-)-8-Diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
Artikelnummer. 15485826
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485826 250 mg 250mg
15475826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60538.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 960128-64-7 | C22H22NP | 331.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 960128-64-7
Molekylær formel C22H22NP
Molekylvægt (g/mol) 331.40
MDL nummer MFCD16621442
InChI nøgle KTWOFTBMHDQUEE-GNLPSFAGNA-N
Synonym r-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1-amino-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 1r-8-diphenylphosphino tetralin-1-amine, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ami, r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
PubChem CID 71309688
IUPAC navn (1R)-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMIL N[C@@H]1CCCC2=C1C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-8-Diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine
Smeltepunkt 120°C to 127°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −60° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vægt 331.39
Procent renhed ≥97%