Få mere at vide
(R)-(-)-4-methylmandelsyre, ChiPros , 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-4-Methylmandelic acid |
| Navn note | ChiPros |
| Smeltepunkt | 130°C to 133°C |
| Assay Procent Noter | ee≥ 97 % |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Optisk rotation | −154° (c=1 in Methanol) |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 98% |