Få mere at vide
(R)-(-)-4-Methylmandelsyre, ChiPros∣r, 98%, ee 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-4-Methylmandelic acid |
| Navn note | ChiPros |
| Smeltepunkt | 130 °C til 133 °C |
| Assay Procent Noter | ee≥ 97 % |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Optisk rotation | −154° (c=1 tommer i Methanol) |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | 98% |