Få mere at vide
(R)-(-)-4-methylmandelsyre, ChiPros , 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405730
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405730 1 g 1g
11415730 5 g 5g
11425730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25953.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31284-89-6
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00798433,MFCD00961860
InChI nøgle SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj
PubChem CID 12458823
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-2-(4-methylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
Navn note ChiPros
Smeltepunkt 130°C to 133°C
Assay Procent Noter ee≥ 97 %
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Optisk rotation −154° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%