Få mere at vide
(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide, 98+%, ee 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496447 5 g 5g
15486447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33603.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134356-73-3
Molekylær formel C8H7FO
Molekylvægt (g/mol) 138.14
MDL nummer MFCD03788740,MFCD00043994,MFCD03788740
InChI nøgle ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-4-fluorophenyl oxirane, r-2-4-fluorophenyl oxirane, 2r-2-4-fluorophenyl oxirane, r-4-fluorostyrene oxide, r---4-fluorostyrene oxide, pubchem18166, r-4-fluorophenyl oxirane, technical gc
PubChem CID 7023123
IUPAC navn (2R)-2-(4-fluorphenyl)oxiran
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C1CO1
Spécification
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide
Tæthed 1.17
Kogepunkt 92°C (14 mmHg)
Assay Procent Noter ee≥ 98 %
Brydningsindeks 1.5087
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 138.14
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.