Få mere at vide
(R)-(+)-4-(diphenylmethyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447957
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447957 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15447957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51074.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 173604-33-6 | C16H15NO2 | 253.301 g/mol
(R)-(+)-4-(diphenylmethyl)-2-oxazolidinon anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-4-(diphenylmethyl)-2-oxazolidinon anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 173604-33-6
Molekylær formel C16H15NO2
MDL nummer MFCD01863565
Mængde 1 g
Synonym r-4-benzhydryloxazolidin-2-one, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidinone, r-4-methyldiphenyl-2-oxazolidinone, 4r-4-diphenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem11686, 4r-4-benzhydryloxazolidine-2-one, r-4-diphenylmethyl oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone,4-diphenylmethyl-, 4r, 2-oxazolidinone, 4-diphenylmethyl-, 4r, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidin
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle QEOCTJMBYZNEJH-AWEZNQCLSA-N
SMIL C1C(NC(=O)O1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC navn (4R)-4-benzhydryl-1,3-oxazolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 253.301
PubChem CID 9837924
Formel vægt 253.3
Procent renhed 98%