Få mere at vide
(R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridin, 99+%, (99+% ee), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10208993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10208993 1 g Glasflaske 1g
10116753 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10208993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393360010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 27854-88-2
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.15
MDL nummer MFCD00077865
InChI nøgle HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 11804747
IUPAC navn (1R)-1-pyridin-4-ylethanol
SMIL CC(C1=CC=NC=C1)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67 °C til 70 °C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 99,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand +58,50° (20 °C c=1,kloroform)
Specifik rotation +58.5
Formel vægt 123.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.