Få mere at vide
Alfa Aesar™ (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 98%
Artikelnummer. 15461868
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461868 250 mg 250mg
15441868 1 g 1g
15451868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461868 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H55567.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 100306-33-0
Molekylær formel C9H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 170.636
MDL nummer MFCD00075128
InChI nøgle JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Synonym r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
PubChem CID 642409
IUPAC navn (1R)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Mængde 250 mg
Beilstein 5250766
Optisk rotation +26° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 170.64
Procent renhed 98%