Få mere at vide
(R)-(+)-3-klor-1-phenyl-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 11984651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11984651 5 g 5g
11974651 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432040050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 100306-33-0 | C9H11ClO | 170,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100306-33-0
Molekylær formel C9H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 170.64
InChI nøgle JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Synonym r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
PubChem CID 642409
IUPAC navn (1R)-3-chlor-1-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59,5 °C til 59,8 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation +23° til +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 i chloroform)
Formel vægt 170.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.