Få mere at vide
(R)-3-Bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 10730494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10730494 5 g Glasflaske 5g
10526553 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 134615-24-0 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134615-24-0
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD06658929
InChI nøgle ULMJQMDYAOJNCC-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-3-bromophenyl ethanol, 1r-1-3-bromophenyl ethanol, 1r-1-3-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem15565, r-1-m-bromophenyl ethanol, r-1-3-bromo-phenyl-ethanol, r-3-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-bromo-a-methyl-, ar
PubChem CID 2734889
IUPAC navn (1R)-1-(3-bromphenyl)ethanol
SMIL CC(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Enantiomert overskud 97.5% min. (GC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)C6H4Br
Mængde 5 g
Formel vægt 201.06
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.