Få mere at vide
(R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Thiazoler bruges i peptidforskning. Anvendes hovedsageligt inden for medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thiazoler bruges i peptidforskning. Anvendes hovedsageligt inden for medicin.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. 2-7 C °Stil på køl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine |
| Smeltepunkt | 100°C to 107°C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 237.27 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |