Få mere at vide
(R)-(+)-3-aminotetrahydrofuran p-toluensulfonatsalt, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10159699 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10159699 5 g 5g
10453520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159699 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435820050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111769-27-8 | Molekylformel: C11H17NO4S | Molekylvægt: 259,32 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111769-27-8
Molekylær formel C11H17NO4S
Molekylvægt (g/mol) 259.32
MDL nummer MFCD00040622,MFCD00040622,MFCD00066238
InChI nøgle BZXPLADBSZWDIH-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-aminotetrahydrofuran tosylate, r-+-tetrahydro-3-furylamine p-toluenesulfonate salt, r---3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r-+-3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r---3-aminotetrahydrofurantoluene-4-sulfonate, 3-furanamine, tetrahydro-, r-, 4-methylbenzenesulfonate, c4h9no.c7h8o3s, r-tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulfonate, 3r-oxolan-3-amine; para-toluene sulfonate, 4-methylbenzenesulfonic acid; 3r-tetrahydrofuran-3-amine
PubChem CID 14243169
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre; (3R)-oxolan-3-amin
SMIL NC1CCOC1.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137,3 °C til 141 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 48,91 til 52,99 % C, 5,18 til 5,62 % N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation 4.3
Formel vægt 259.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.