Få mere at vide
(R)-(+)-2-phenyl-1-propanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328875
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328875 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11328875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13999.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19141-40-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
CAS 19141-40-3
Tæthed 0.975
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Molekylær formel C9H12O
Brydningsindeks 1.526
MDL nummer MFCD00145206
Mængde 250 mg
Synonym r-2-phenyl-1-propanol, r-+-2-phenyl-1-propanol, 2r-2-phenylpropan-1-ol, r-2-phenylpropanol, unii-9d7u4y35ur, 2-phenyl-1-propanol, +-, 2r-2-phenyl-1-propanol, +--2-phenyl-1-propanol, benzeneethanol, beta-methyl-, r, r-2-phenyl-1-propanol, +-
InChI nøgle RNDNSYIPLPAXAZ-QMMMGPOBSA-N
Optisk rotation +18° (Neat)
SMIL C[C@@H](CO)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (2R)-2-phenylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
PubChem CID 177050
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98%