Få mere at vide
(R)-(-)-2-Methylglutaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Methylglutaric Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m1/s1 |
| Formel vægt | 146.0579 |