Få mere at vide
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387296
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387296 250 mg 250mg
11377296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09230.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112022-83-0
Molekylær formel C18H20BNO
Molekylvægt (g/mol) 277.17
MDL nummer MFCD00078440
InChI nøgle VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Synonym r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
PubChem CID 9838490
IUPAC navn (3aR)-1-methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMIL [H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate
Mængde 250 mg
Beilstein 9059874
Optisk rotation +74° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 295.19 (277.17 Anhydrous)
Procent renhed 94%