Få mere at vide
(R)-2-methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M opløsning. i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373596
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373596 25 mL 25ml
11353596 1 mL 1ml
11363596 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14582.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112022-83-0 | C18H20BNO | 277.17 g/mol
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin anvendes til den asymmetriske reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det bruges også i en desymmetriserende reduktion, der fører til (S)-4-hydroxycyclohexenon. Det er nyttigt i produktionen af stereospecifikke motiver som f.eksα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin anvendes til den asymmetriske reduktion af prochirale ketoner. Andre anvendelser omfatter den enantioselektive syntese afα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, C2-symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer. Det bruges også i en desymmetriserende reduktion, der fører til (S)-4-hydroxycyclohexenon. Det er nyttigt i produktionen af stereospecifikke motiver som f.eksα -hydroxysyrer,α -aminosyrer, symmetriske ferrocenyldioler og propargylalkoholer.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares under inert gas. Den er følsom over for fugt og luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112022-83-0
Molekylær formel C18H20BNO
Molekylvægt (g/mol) 277.17
MDL nummer MFCD00078440
InChI nøgle VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Synonym r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
PubChem CID 9838490
IUPAC navn (3aR)-1-methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMIL [H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Tæthed 0.925
Flammepunkt 4°C (39°F)
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 277.17
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in toluene