Få mere at vide
(R)-(+)-2-methoxypropionsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10641642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10641642 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10641642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23943-96-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Methoxypropionic acid
CAS 23943-96-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0940g/mL
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H8O3
Lineær formel CH3CH(OCH3)COOH
Brydningsindeks 1.4132 to 1.4152
MDL nummer MFCD01632582
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.094
Specifik rotationstilstand + 78.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation + 78
Synonym r-2-methoxypropanoic acid, 2r-2-methoxypropanoic acid, unii-ig4dib9v6i, r---2-methoxypropionic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, r, 2-methoxypropanoic acid, r, r-+-2-methoxypropionic acid, ig4dib9v6i, r-+-2-methoxypropanoic acid, propanoic acid, 2-methoxy-, 2r
InChI nøgle ICPWFHKNYYRBSZ-GSVOUGTGSA-N
SMIL CC(C(=O)O)OC
IUPAC navn (2R)-2-methoxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 104.11
PubChem CID 2733584
Formel vægt 104.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.