Få mere at vide
(R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392626
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392626 1 g 1g
11302636 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08644.03
Request Bulk or Custom Format
Det bruges i den asymmetriske syntese. Del III. Stereospecifik syntese af (R)-2-hydroxy-2-phenylpropionsyre og (R)- og (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre. Konfigurationsforhold mellem (R)(-)-2-hydroxy-2-phenylpropionsyre og (S)(+)-2-phenylpropionsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i den asymmetriske syntese. Del III. Stereospecifik syntese af (R)-2-hydroxy-2-phenylpropionsyre og (R)- og (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenyleddikesyre. Konfigurationsforhold mellem (R)(-)-2-hydroxy-2-phenylpropionsyre og (S)(+)-2-phenylpropionsyre.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3966-30-1
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00067699
InChI nøgle NWCHELUCVWSRRS-SECBINFHSA-N
Synonym r---2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, unii-h38dkr9931, r-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, phenyllactic acid, atrolactic acid,-, 2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid #, r---atrolactic acid, r-phenyl lactic acid, r-alpha-hydroxy-alpha-methylbenzeneacetic acid
PubChem CID 736858
IUPAC navn (2R)-2-hydroxy-2-phenylpropansyre
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Smeltepunkt 115°C to 117°C
Mængde 1 g
Beilstein 2936598
Optisk rotation −49° (c=2 in Water)
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%