Få mere at vide
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid, 98%
Artikelnummer. 11303996
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303996 5 g 5g
11313996 25 g 25g
11323996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17205.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100836-85-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100836-85-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD06799065
InChI nøgle XWAVPOFYNPXXEL-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-benzyloxy propanoic acid, r-+-2-benzyloxy propionic acid, r-+-2-benzyloxypropionic acid, o-benzyl-d-lactic acid, 2r-2-benzyloxy propanoic acid, propanoic acid, 2-phenylmethoxy-, 2r, r-benzyloxypropionic acid, r-2-benzyloxy-propionic acid, 2r-2-benzyloxy propionic acid, 2r-2-phenylmethoxypropanoic acid
PubChem CID 7000104
IUPAC navn (2R)-2-phenylmethoxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Mængde 5 g
Beilstein 4675524
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +90° (c=1 in IMS)
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%