Få mere at vide
(R)-(-)-2-Benzylamino-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409500
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409500 1 g 1g
11499490 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50328.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 6257-49-4 | Molekylær formel: C11H17NO | Molekylvægt: 179,263 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6257-49-4
Molekylær formel C11H17NO
Molekylvægt (g/mol) 179.263
MDL nummer MFCD00085354
InChI nøgle PGFBTQBTIYCCFJ-LLVKDONJSA-N
Synonym r-2-benzylamino butan-1-ol, 2r-2-benzylamino butan-1-ol, r---2-benzylamino-1-butanol, r-2-benzylamino-1-butanol, 2-benzylamino-1-butanol #, r---n-benzyl-2-amino-1-butanol, 2r-2-phenylmethyl amino-1-butanol, pound r pound c---2-benzylamino butan-1-ol
PubChem CID 927306
IUPAC navn (2R)-2-(benzylamino)butan-1-ol
SMIL CCC(CO)NCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Benzylamino-1-butanol
Mængde 1 g
Formel vægt 179.26
Procent renhed 99%