Få mere at vide
(R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439725 250 mg 250mg
15419725 1 g 1g
15429725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52302.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58577-95-0
Molekylær formel C10H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 217.693
MDL nummer MFCD04112476
InChI nøgle BJWHQBTUHVIRJJ-HNCPQSOCSA-N
Synonym r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, l-ser bzl-ol*hcl, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, serinol bzl hcl, o-benzyl-l-serinol hydrochloride, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride salt, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17998970
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol;hydrochloride
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 217.7
Procent renhed ≥98%