Få mere at vide
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10346344 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10346344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
CAS 58577-87-0
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Kogepunkt 307°C
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C10H15NO2
Lineær formel C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Mængde 1 g
Synonym r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, h-serinol bzl, r-+-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2r, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, serinol benzyl ether, ambotzhal1055, r-2-amino-3-benzyloxypropan-1-ol
InChI nøgle ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 181.23
PubChem CID 14118408
Formel vægt 181.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.