Få mere at vide
(R)-(+)-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427967 1 g 1g
15437967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51083.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78603-93-7
Molekylær formel C15H17NO
Molekylvægt (g/mol) 227.307
MDL nummer MFCD02677967
InChI nøgle FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
Synonym r-+-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol, pubchem6394, r-1,1-diphenyl-2-amino-1-propanol, 2r-2-amino-1,1-diphenyl-1-propanol
PubChem CID 681927
IUPAC navn (2R)-2-amino-1,1-diphenylpropan-1-ol
SMIL CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 227.3
Procent renhed 99%