Få mere at vide
(R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446226
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446226 5 g 5g
11436226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23037.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14347-78-5
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.159
MDL nummer MFCD00003213
InChI nøgle RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
IUPAC navn [(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
SMIL CC1(OCC(O1)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Tæthed 1.066
Kogepunkt 82°C to 83°C (14 mmHg)
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 5 g
Beilstein 80117
Merck Index 14,5213
Optisk rotation −11.5° (c=5 in Methanol)
Formel vægt 132.18
Procent renhed 96%