Få mere at vide
(R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 114.0681 |