CAS RN 28624-52-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
CAS: 28624-52-4 Molekylær formel: C6H10O2 Molekylvægt (g/mol): 114.14 Synonym: (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid,(-)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid IUPAC navn: (1R)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid SMIL: CC1(C)C[C@H]1C(=O)O