Få mere at vide
(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10312633 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10312633 5 g Glasflaske 5g
10053300 250 mg Glasflaske 250mg
10280853 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10312633 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265530050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76189-55-4
Molekylær formel C44H32P2
Molekylvægt (g/mol) 622.69
MDL nummer MFCD00010805
InChI nøgle MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239.0°C to 242.0°C
Elementær analyse 99.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel ((C6H5)2PC10H6)2
Mængde 5 g
Fieser 10,36; 11,53; 12,56; 14,38; 15,34; 16,32; 17,36
Merck Index 15, 1227
Specifik rotationstilstand + 240.00 (20.00°C c=0.3,toluene)
Specifik rotation + 240.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn [2'-(diphenylphosphanyl)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphan
Formel vægt 622.67
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.