Få mere at vide
(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423257
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423257 250 mg 250mg
11440238 1 g 1g
15413257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23785.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy anvendes som en chiral ligand til metalmedieret asymmetrisk katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-2,2′ -bis(diphenylphosphino)-1,1′ -binaphthy bruges som en chiral ligand til metalmedieret asymmetrisk katalyse.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76189-55-4
Molekylær formel C44H32P2
Molekylvægt (g/mol) 622.69
MDL nummer MFCD00010805
InChI nøgle MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smeltepunkt 239°C to 241°C
Mængde 250 mg
Beilstein 4914063
Merck Index 14,1223
Optisk rotation +230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC navn [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan
Formel vægt 622.69
Procent renhed 98%