Få mere at vide
(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy anvendes som en chiral ligand til metalmedieret asymmetrisk katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-2,2′ -bis(diphenylphosphino)-1,1′ -binaphthy bruges som en chiral ligand til metalmedieret asymmetrisk katalyse.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
(R)-(+)-2,2′ -bis(diphenylphosphino)-1,1′ -binaphthy bruges som en chiral ligand til metalmedieret asymmetrisk katalyse.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl |
| Smeltepunkt | 239°C to 241°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4914063 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,1223 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Optisk rotation | +230° (c=0.3 in Toluene) |
| IUPAC navn | [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan |
| Formel vægt | 622.69 |
| Vis mere |