Få mere at vide
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Artikelnummer. 11386049
Skift visning
Mængde:
100 mg
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100mg
10g
2g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386049 2 g 2g
11309787 100 mg 100mg
11319787 0.5 g 0.5g
11396049 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11386049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042119.04
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Chiral katalysatorligand
(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl anvendes som chiral katalysatorligand. (R)-T-BINAP-komplekser afledt af rhodiumprækursorer anvendes til asymmetrisk hydroformylering af vinylacetat. Det er en katalysator, der bruges til reduktiv aminering af ketoner, Pt-dikationer til kationfangning, Rh(I)-katalysator til hydrogenering af acetamidoacrylsyrederivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99646-28-3
Molekylær formel C48H40P2
Molekylvægt (g/mol) 678.796
MDL nummer MFCD00269856
InChI nøgle IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC navn [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smeltepunkt 255°C to 257°C
Farve Hvid
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +156°C (c=0.5 in Benzene)
Formel vægt 678.79
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver