Få mere at vide
(R)-2,2'-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)fosfin]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%
Artikelnummer. 15415485
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415485 250 mg 250mg
15405485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60684.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
CAS: 1365531-93-6 | C52H60O8P2 | 874,992 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1365531-93-6
Molekylær formel C52H60O8P2
Molekylvægt (g/mol) 874.992
MDL nummer MFCD19443626
InChI nøgle PKHREKHNGLJKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphane, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl phosphino biphenyl, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphine
PubChem CID 87110691
IUPAC navn [2-[2-bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC(=CC(=C1OC)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C)OC)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=C(C(=C5)C)OC)C)C6=CC(=C(C(=C6)C)OC)C)OC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2,2'-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 874.98
Procent renhed ≥97%