Få mere at vide
(R)-2,2'-bis[bis(3,5-trifluormethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415475
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415475 250 mg 250mg
15405475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60561.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1365531-84-5 | Molekylformel: C48H28F24O4P2 | Molekylvægt: 1186,66 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Luftfølsom. Opbevar ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1365531-84-5
Molekylær formel C48H28F24O4P2
Molekylvægt (g/mol) 1186.66
MDL nummer MFCD19443625
InChI nøgle JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphino biphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 3,5-trifluoromethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl 2'-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
PubChem CID 87111592
IUPAC navn [2-[2-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphan
SMIL COC1=CC(OC)=C(C(=C1)P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=C(OC)C=C(OC)C=C1P(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluoromethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 1186.64
Procent renhed ≥97%