Få mere at vide
(R)-2,2'-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%
Artikelnummer. 15495445
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495445 250 mg 250mg
15485445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60112.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1365531-98-1 | C76H108O8P2 | 1211.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med lys og oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1365531-98-1
Molekylær formel C76H108O8P2
Molekylvægt (g/mol) 1211.64
MDL nummer MFCD20265636
InChI nøgle KACYLFSRRUJDSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-dtbm-garphos, 4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, ar-2,2'-bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphino-4,4'-dimethoxy-6,6'-dimethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, 2'-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphane
PubChem CID 87110675
IUPAC navn [2-[2-bis(3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphanyl-4,6-dimethoxyphenyl]-3,5-dimethoxyphenyl]-bis(3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphan
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=C(C(=C5)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)C6=CC(=C(C(=C6)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)OC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 1211.61
Procent renhed ≥97%