Få mere at vide
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434909
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434909 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15434909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62548.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 27911-63-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Til syntese af optisk aktive produkter.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS 27911-63-3
Farve Farveløs
Molekylær formel C7H9NO
MDL nummer MFCD04972322
Mængde 1 g
Beilstein 3537186
Synonym r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and water.
InChI nøgle PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
SMIL CC(C1=CC=CC=N1)O
IUPAC navn (1R)-1-pyridin-2-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 123.155
PubChem CID 642847
Formel vægt 123.16
Fysisk form Fast stof
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.