Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenylpropylamin, ChiPros 99+%, ee 98%
Artikelnummer. 11322997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322997 25 g 25g
11302997 1 g 1g
11312997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16319.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 3082-64-2 | C9H13N | 135,21 g/mol
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3082-64-2
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00083057
InChI nøgle AQFLVLHRZFLDDV-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-phenylpropylamine, r-1-phenylpropan-1-amine, 1r-1-phenylpropan-1-amine, r-1-phenylpropylamine, r-+-alpha-ethylbenzylamine, 1r-1-phenylpropylamine, r-+-methylbenzylamine, r-+-1-amino-1-phenylpropane, r +-a-ethylbenzylamine, r-+-, a-ethylbenzylamine
PubChem CID 5324978
IUPAC navn (1R)-1-phenylpropan-1-amin
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
Smeltepunkt -69 °C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 77 °C (170 °F)
Lugt Amin-lignende
Assay Procent Noter ee 98 %
Brydningsindeks 1.52
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 3029904
Følsomhed Luftfølsom
Optisk rotation +20° (Pænt)
Formel vægt 135.21
Procent renhed ≥99%