Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenylethanol, 99 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364186 25 g 25g
11354186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19296.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1517-69-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethanol anvendes til syntese af optisk aktive produkter. Det er også nyttigt til bestemmelse af enantiomer renhed og til opløsning af syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(+)-1-Phenylethanol anvendes til syntese af optisk aktive produkter. Det er også nyttigt til bestemmelse af enantiomer renhed og til opløsning af syrer.
Opløselighed Blandbar med organiske opløsningsmidler og let blandbar med
vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1517-69-7
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00064263
InChI nøgle WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-phenylethanol, r-+-1-phenylethanol, 1r-1-phenylethanol, r-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-sec-phenethyl alcohol, 1r-1-phenylethan-1-ol, r-+-1-phenylethyl alcohol, 1-phenylethanol, r, benzenemethanol, alpha-methyl-, r
PubChem CID 637516
ChEBI CHEBI:45616
SMIL CC(O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Phenylethanol
Smeltepunkt 9°C to 11°C
Tæthed 1.012
Kogepunkt 88°C to 89°C (10 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Mild
Assay Procent Noter ee≥ 97 %
Brydningsindeks 1.528
Mængde 25 g
FN nummer UN2937
Beilstein 2039798
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents and slightly miscible with water.
Optisk rotation +45° (c=5 in Methanol)
IUPAC navn (1R)-1-phenylethanol
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%