Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 62°C to 66°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Specifik rotationstilstand | +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth) |
| Vis mere |