Få mere at vide
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol, 98+%
Artikelnummer. 10306551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306551 1 mL Glasflaske 1ml
10336691 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4984-22-9 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4984-22-9
MDL nummer MFCD01632587
InChI nøgle ARXJGSRGQADJSQ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r---1-methoxy-2-propanol, 2r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxypropan-2-ol, r-1-methoxy-2-propanol, r-1-methoxy-propan-2-ol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2r, 20s-2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane-1,20-diol, pubchem6714, r-methoxy-propan-2-ol
PubChem CID 2733589
IUPAC navn (2R)-1-methoxypropan-2-ol
SMIL CC(COC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Navn note 99%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -97.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 120.0°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H10O2
Lineær formel CH3OCH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4020 to 1.4040
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 0.92
Specifik rotationstilstand −22° (20°C c=10,CHCl3)
Specifik rotation − 22.00
Molekylvægt (g/mol) 90.122
Formel vægt 90.12
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske