Få mere at vide
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10493520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10493520 1 g 1g
10492580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 114715-39-8
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00082638
InChI nøgle HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Synonym r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
IUPAC navn (3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
SMIL N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.02
Specifik rotation -2.2
Formel vægt 176.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.