Få mere at vide
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin, 99%, ee 99%
Artikelnummer. 11375515
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375515 5 g 5g
11365515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19690.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 114715-39-8 | C11H16N2 | 176,26 g/mol
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114715-39-8
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00082638
InChI nøgle HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Synonym r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
IUPAC navn (3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amin
SMIL N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Tæthed 1.02
Kogepunkt 101 °C til 103 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 140 °C (284 °F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.543
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 6477592
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation −2° (Pænt)
Formel vægt 176.26
Procent renhed 99%