Få mere at vide
(R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, ChiPros 99%, ee 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349665
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349665 5 g 5g
11359665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19120.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
(R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, is used as a pharmaceutical intermediate and as a chemical in organic synthesis
Solubility
Sparingly Soluble in water (1.5E-3 g/L) (25°C).
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374898-01-8
Molekylær formel C8H10FN
Molekylvægt (g/mol) 139.173
MDL nummer MFCD03093090
InChI nøgle QGCLEUGNYRXBMZ-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl-ethylamine, r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, pubchem15219, 1r-1-4-fluorophenyl ethylamine, r-1-4-fluoro-phenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-r-methylbenzylamine
PubChem CID 6950187
IUPAC navn (1R)-1-(4-fluorophenyl)ethanamine
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 76°C (22 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Assay Procent Noter ee 98%
Brydningsindeks 1.502
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 8614058
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble in water (1.5E-3g/L) (25°C).
Optisk rotation +33° (Neat)
Formel vægt 139.17
Procent renhed 99%