Få mere at vide
(R)-1-[(4-Klorfenyl)phenylmethyl] piperazin, TRC
Artikelnummer. 30135245
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135245 50 mg
30136282 25 mg
30007148 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37957450MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300543-56-0
Molekylær formel C17 H19 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 286.799
Synonym Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
IUPAC navn 1-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin
SMIL Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Formel vægt 286.124
Procent renhed >95%