Få mere at vide
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride, 97%, 99+% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713223 5 g Glasflaske 5g
10242382 1 g Glasflaske 1g
10249523 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 64265-77-6
Molekylær formel C8H11BrClN
Molekylvægt (g/mol) 236.54
MDL nummer MFCD02259386
InChI nøgle BQCAANUXMMQVAY-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethylamine, chloride, r-1-4-bromophenyl ethanamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethylamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethanaminehydrochloride, r-1-4-bromophenyl ethylaminehydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride 1:1
PubChem CID 2734642
IUPAC navn (1R)-1-(4-bromophenyl)ethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.CC(N)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Navn note ≥99%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 238°C to 245°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 99.0% min. (HPLC)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols
Formel vægt 236.54
Procent renhed 97%,99+% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.