Få mere at vide
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamin, ChiPros, 99%, ee 98%
Artikelnummer. 11384506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384506 5 g 5g
11374506 1 g 1g
11394506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20079.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 45791-36-4 | C8H10BrN | 200,079 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45791-36-4
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.079
MDL nummer MFCD00066025
InChI nøgle SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-bromophenyl ethylamine, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine, r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, r-1-4-bromophenyl-ethylamine, r-4-bromo-alpha-methylbenzylamine, r-+-4-bromo a-methylbenzylamine, p-bromo-a-methylbenzylamine, pubchem14234
PubChem CID 853000
IUPAC navn (1R)-1-(4-bromphenyl)ethanamin
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Smeltepunkt -25 °C (rent)
Tæthed 1.371
Kogepunkt 140 °C til 145 °C (30 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Assay Procent Noter ee 98 %
Brydningsindeks 1.567
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2412319
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 200.08
Procent renhed 99%